Print…
Fumaric acid monomethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (E)-4-methoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monomethyl Fumarate, Fumaric acid monomethyl ester, Methyl Hydrogen Fumarate
OR59971-100G OR59971-25G
APOSOR59971-100GEA 60.9 EUR
APOSOR59971-100G APOSOR59971-25G
Fumaric acid monomethyl ester
Fumaric acid monomethyl ester
Fórmula: C₅H₆O₄
Ponto de Fusão: 143…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063174
Número CAS: 2756-87-8