Print…
Potassium thioacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59966-100G OR59966-25G
APOSOR59966-100GEA 0 EUR
APOSOR59966-100G APOSOR59966-25G
Potassium thioacetate
Potassium thioacetate
Fórmula: C₂H₃KOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00137704
Número CAS: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
UN: 3335
ADR: 9,III