Print…
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,3-Dichlorophenylacetic acid
OR59959-100G OR59959-25G
APOSOR59959-100GEA 116 EUR
APOSOR59959-100G APOSOR59959-25G
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 130…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861393
Número CAS: 10236-60-9