Print…
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl (diphenylmethylenamino)acetate, Ethyl 2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl N-(diphenylmethylene)glycinate
OR59938-25G OR59938-5G OR59938-100G
APOSOR59938-25GEA 21.9 EUR
APOSOR59938-25G APOSOR59938-5G APOSOR59938-100G
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Fórmula: C₁₇H₁₇NO₂
Peso Molecular: 267.32 g/mol
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010590
Número CAS: 69555-14-2