Print…
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-5-hydroxybenzaldehyde
OR59937-5G OR59937-10G
APOSOR59937-5GEA 116 EUR
APOSOR59937-5G APOSOR59937-10G
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 177…180 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 67…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010442
Número CAS: 29865-90-5