Print…
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Amino-1-methylindazole, 7-Amino-1-methyl-1H-indazole
OR59931-1G OR59931-5G OR59931-250MG
APOSOR59931-1GEA 65.4 EUR
APOSOR59931-1G APOSOR59931-5G APOSOR59931-250MG
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
Fórmula: C₈H₉N₃
Ponto de Fusão: 131…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09870043
Número CAS: 41926-06-1