Print…
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-7-azaindole
OR59927-25G OR59927-100G
APOSOR59927-25GEA 53.8 EUR
APOSOR59927-25G APOSOR59927-100G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 178…179 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659677
Número CAS: 183208-35-7