Print…
5-Chloro-2-iodopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59920-5G OR59920-1G OR59920-10G
APOSOR59920-5GEA 0 EUR
APOSOR59920-5G APOSOR59920-1G APOSOR59920-10G
5-Chloro-2-iodopyridine
5-Chloro-2-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃ClIN
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368864
Número CAS: 244221-57-6