Print…
(4-Biphenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Biphenylacetic acid
OR5992-1KG OR5992-250G OR5992-5KG
APOSOR5992-1KGEA 154 EUR
APOSOR5992-1KG APOSOR5992-250G APOSOR5992-5KG
(4-Biphenyl)acetic acid 97%
(4-Biphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 158…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004351
Número CAS: 5728-52-9
EINECS: 227-233-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III