Print…
Methyl pyrimidine-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59919-5G OR59919-100G OR59919-25G
APOSOR59919-5GEA 0 EUR
APOSOR59919-5G APOSOR59919-100G APOSOR59919-25G
Methyl pyrimidine-2-carboxylate 97%
Methyl pyrimidine-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 101…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426929
Número CAS: 34253-03-7