Print…
Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Diethyl 2-ethylidenemalonate
OR59915-10G OR59915-25G
APOSOR59915-10GEA 77 EUR
APOSOR59915-10G APOSOR59915-25G
Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Diethyl ethylidenemalonate
Fórmula: C₉H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 115…118 °C/17mmHg
Densidade: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009145
Número CAS: 1462-12-0