Print…
(3-Chlorophenyl)acetic acid 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chlorophenylacetic acid
OR5991-100G OR5991-25G OR5991-500G
APOSOR5991-100GEA 42.2 EUR
APOSOR5991-100G APOSOR5991-25G APOSOR5991-500G
(3-Chlorophenyl)acetic acid 98+%
(3-Chlorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Peso Molecular: 170.6 g/mol
Ponto de ebulição: 292
Ponto de Fusão: 76…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004332
Número CAS: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0