Print…
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
OR59907-1G OR59907-5G
APOSOR59907-1GEA 105 EUR
APOSOR59907-1G APOSOR59907-5G
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₂₂BNO₃
Peso Molecular: 275.1500 g/mol
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05863907
Número CAS: 832114-07-5