Print…
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59904-5G OR59904-100G OR59904-25G OR59904-500G
APOSOR59904-5GEA 14.7 EUR
APOSOR59904-5G APOSOR59904-100G APOSOR59904-25G APOSOR59904-500G
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Ponto de Fusão: 76…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005285
Número CAS: 2232-08-8