Print…
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5990-100G OR5990-5G
APOSOR5990-100GEA 151 EUR
APOSOR5990-100G APOSOR5990-5G
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 98%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004336
Número CAS: 951-82-6
EINECS: 213-456-2