Print…
Ethyl-3-amino-3-oxopropanoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl malonate monoamide, Ethyl 3-amino-3-oxopropanoate
OR59898-5G OR59898-1G
APOSOR59898-5GEA 79.9 EUR
APOSOR59898-5G APOSOR59898-1G
Ethyl-3-amino-3-oxopropanoate 98%
Ethyl-3-amino-3-oxopropanoate
Fórmula: C₅H₉NO₃
Peso Molecular: 131.1300 g/mol
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043150
Número CAS: 7597-56-0