Print…
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59894-1G OR59894-5G OR59894-10G
APOSOR59894-1GEA 33.5 EUR
APOSOR59894-1G APOSOR59894-5G APOSOR59894-10G
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde
Fórmula: C₄H₃ClN₂OS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00204993
Número CAS: 76874-79-8