Print…
Cyclopropylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR59893-25G OR59893-5G
APOSOR59893-25GEA 232 EUR
APOSOR59893-25G APOSOR59893-5G
Cyclopropylacetic acid
Cyclopropylacetic acid
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 189…191 °C
Densidade: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041544
Número CAS: 5239-82-7
UN: 3265
ADR: 8,II