Print…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5989-100G OR5989-25G OR5989-500G
APOSOR5989-100GEA 0 EUR
APOSOR5989-100G APOSOR5989-25G APOSOR5989-500G
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004335
Número CAS: 93-40-3