Print…
2-Thiophenemethanol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59889-100G OR59889-25G OR59889-500G
APOSOR59889-100GEA 97.3 EUR
APOSOR59889-100G APOSOR59889-25G APOSOR59889-500G
2-Thiophenemethanol 99%
2-Thiophenemethanol
Fórmula: C₅H₆OS
Ponto de ebulição: 206…207 °C
Densidade: 1,205 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005454
Número CAS: 636-72-6
EINECS: 211-264-3