Print…
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59885-100G OR59885-500G
APOSOR59885-100GEA 0 EUR
APOSOR59885-100G APOSOR59885-500G
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Fórmula: C₃H₅KOS₂
Ponto de Fusão: 210 °C
Densidade: 1,558 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004931
Número CAS: 140-89-6
UN: 3342
ADR: 4.2,III