Print…
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methylthiazole-5-carboxylic acid
OR59883-1G OR59883-250MG
APOSOR59883-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59883-1G APOSOR59883-250MG
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₅H₅NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01760300
Número CAS: 40004-69-1