Print…
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine, 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid Pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine, 2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR59880-10G OR59880-25G
APOSOR59880-10GEA 85.7 EUR
APOSOR59880-10G APOSOR59880-25G
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 98%
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₀H₁₆BN₃O₂
Ponto de Fusão: 209…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06795685
Número CAS: 402960-38-7