Print…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5988-100G OR5988-500G OR5988-1KG
APOSOR5988-100GEA 0 EUR
APOSOR5988-100G APOSOR5988-500G APOSOR5988-1KG
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 149…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004347
Número CAS: 156-38-7
EINECS: 205-851-3