Print…
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59876-25G OR59876-5G
APOSOR59876-25GEA 33.5 EUR
APOSOR59876-25G APOSOR59876-5G
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Fórmula: C₂H₂BrN₃S
Ponto de Fusão: 178…182 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464325
Número CAS: 37566-39-5