Print…
3-Hydroxypropionic acid 30% em solução aquosa
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Hydroxypropionic Acid, 3-Hydroxypropionic Acid (contains varying amounts of 3,3-Oxydipropionic Acid), Hydracrylic Acid
OR59874-25G OR59874-10G OR59874-50G
APOSOR59874-25GEA 319 EUR
APOSOR59874-25G APOSOR59874-10G APOSOR59874-50G
3-Hydroxypropionic acid 30% em solução aquosa
3-Hydroxypropionic acid
Fórmula: C₃H₆O₃
Densidade: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00058998
Número CAS: 503-66-2
EINECS: 207-974-8