Print…
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5987-25G OR5987-100G OR5987-500G
APOSOR5987-25GEA 21.9 EUR
APOSOR5987-25G APOSOR5987-100G APOSOR5987-500G
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 145…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004323
Número CAS: 614-75-5
EINECS: 210-393-2