Print…
2,5-Dichlorobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR59857-1G OR59857-250MG
APOSOR59857-1GEA 24.8 EUR
APOSOR59857-1G APOSOR59857-250MG
2,5-Dichlorobenzoyl chloride
2,5-Dichlorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃Cl₃O
Ponto de ebulição: 95 °C/11,2mmHg
Ponto de Fusão: 23 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035821
Número CAS: 2905-61-5
EINECS: 220-812-0
UN: 3261
ADR: 8,III