Print…
Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-methoxy-2-nitrobenzoate, 4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester
OR59844-1G OR59844-5G
APOSOR59844-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59844-1G APOSOR59844-5G
Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoate
Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₉NO₅
Peso Molecular: 211.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658482
Número CAS: 181871-73-8