Print…
2-Amino-6-methoxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5984-1G OR5984-25G OR5984-5G
APOSOR5984-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5984-1G APOSOR5984-25G APOSOR5984-5G
2-Amino-6-methoxypyridine
2-Amino-6-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₈N₂O
Peso Molecular: 124.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972542
Número CAS: 17920-35-3