Print…
5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59833-1G OR59833-25G OR59833-5G
APOSOR59833-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59833-1G APOSOR59833-25G APOSOR59833-5G
5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrNO₄
Ponto de Fusão: 139…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00093013
Número CAS: 6950-43-2