Print…
3-Clorobenzonitrilo 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5983-100G OR5983-25G
APOSOR5983-100GEA 132 EUR
APOSOR5983-100G APOSOR5983-25G
3-Clorobenzonitrilo 99%
3-Clorobenzonitrilo
Fórmula: C₇H₄ClN
Ponto de ebulição: 94 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001798
Número CAS: 766-84-7