Print…
Methyl-3-cyanobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-cyanobenzoate
OR59829-1G OR59829-5G
APOSOR59829-1GEA 61.1 EUR
APOSOR59829-1G APOSOR59829-5G
Methyl-3-cyanobenzoate
Methyl-3-cyanobenzoate
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de Fusão: 58…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00220156
Número CAS: 13531-48-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III