Print…
Chroman-6-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59826-1G OR59826-250MG
APOSOR59826-1GEA 437 EUR
APOSOR59826-1G APOSOR59826-250MG
Chroman-6-carboxylic acid
Chroman-6-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 147…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08146590
Número CAS: 103203-84-5