Print…
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
OR5982-25G OR5982-100G
APOSOR5982-25GEA 33.5 EUR
APOSOR5982-25G APOSOR5982-100G
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Fórmula: C₁₅H₁₂Br₂
Peso Molecular: 352.07 g/mol
Ponto de Fusão: 180…181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00099471
Número CAS: 28320-32-3