Print…
4-Bromo-2-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR59811-1G OR59811-5G OR59811-100G
APOSOR59811-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59811-1G APOSOR59811-5G APOSOR59811-100G
4-Bromo-2-methoxybenzoic acid
4-Bromo-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₃
Ponto de Fusão: 155…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07780665
Número CAS: 72135-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III