Print…
2-Amino-3-bromopyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59810-25G OR59810-10G OR59810-5G
APOSOR59810-25GEA 75.4 EUR
APOSOR59810-25G APOSOR59810-10G APOSOR59810-5G
2-Amino-3-bromopyridine 98%
2-Amino-3-bromopyridine
Fórmula: C₅H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 63…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095187
Número CAS: 13534-99-1