Print…
Dietilenglicol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2'-Oxidietanol
OR59808-10KG OR59808-2.5KG
APOSOR59808-10KGEA 329 EUR
APOSOR59808-10KG APOSOR59808-2.5KG
Dietilenglicol 99%
Dietilenglicol
Fórmula: C₄H₁₀O₃
Peso Molecular: 106.12 g/mol
Ponto de ebulição: 245…246 °C
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1.118 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002882
Número CAS: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146