Print…
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Iodoisonicotinic acid, 3-Iodopyridine-4-carboxylic acid
OR59795-1G OR59795-5G OR59795-250MG
APOSOR59795-1GEA 183 EUR
APOSOR59795-1G APOSOR59795-5G APOSOR59795-250MG
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Fórmula: C₆H₄INO₂
Ponto de Fusão: 241…243 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01646072
Número CAS: 57842-10-1