Print…
Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 3-(N-(2-methoxy-2-oxoethyl)sulphamoyl)thiophene-2-carboxylate
OR5979-1G OR5979-5G
APOSOR5979-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5979-1G APOSOR5979-5G
Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₁NO₆S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01570165
Número CAS: 106820-63-7