Print…
7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR59787-1G OR59787-5G
APOSOR59787-1GEA 23.2 EUR
APOSOR59787-1G APOSOR59787-5G
7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
7-Indoleboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₈BNO₂
Peso Molecular: 243.1092 g/mol
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08669591
Número CAS: 642494-37-9