Print…
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59784-1G OR59784-5G
APOSOR59784-1GEA 94.5 EUR
APOSOR59784-1G APOSOR59784-5G
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide 97%
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O₂S
Ponto de Fusão: 72…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363817
Número CAS: 303780-52-1