Print…
Chloromethanesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5975-5G OR5975-1G
APOSOR5975-5GEA 0 EUR
APOSOR5975-5G APOSOR5975-1G
Chloromethanesulphonyl chloride 95%
Chloromethanesulphonyl chloride
Fórmula: CH₂Cl₂O₂S
Ponto de ebulição: 175 °C
Densidade: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014727
Número CAS: 3518-65-8
EINECS: 222-526-1
UN: 3265
ADR: 8,II