Print…
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5974-25G OR5974-5G
APOSOR5974-25GEA 212 EUR
APOSOR5974-25G APOSOR5974-5G
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid 98%
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
Peso Molecular: 226.15 g/mol
Ponto de Fusão: 171…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007227
Número CAS: 643-43-6
EINECS: 211-398-2