Print…
4-Acetoxybenzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5971-1G OR5971-5G
APOSOR5971-1GEA 102 EUR
APOSOR5971-1G APOSOR5971-5G
4-Acetoxybenzeneboronic acid 97%
4-Acetoxybenzeneboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₄
Ponto de Fusão: 220…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09027198
Número CAS: 177490-82-3