Print…
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5959-1G OR5959-100G
APOSOR5959-1GEA 0 EUR
APOSOR5959-1G APOSOR5959-100G
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₃NO₃
Ponto de Fusão: 180…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023706
Número CAS: 25503-90-6
EINECS: 247-049-6