Print…
2,5-Dimethoxycinnamic acid 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(2,5-Dimethoxyphenyl)acrylic acid, 2',5'-Dimethoxycinnamic acid, trans-2,5-Dimethoxycinnamic acid
OR5958-25G OR5958-5G
APOSOR5958-25GEA 68.6 EUR
APOSOR5958-25G APOSOR5958-5G
2,5-Dimethoxycinnamic acid 99+%
2,5-Dimethoxycinnamic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂O₄
Ponto de Fusão: 148…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004378
Número CAS: 10538-51-9