Print…
3-Ethynylanisole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethynyl-3-methoxybenzene, (3-Methoxyphenyl)ethyne, (3-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Methoxy-3-ethynylbenzene
OR5956-1G OR5956-5G
APOSOR5956-1GEA 43.5 EUR
APOSOR5956-1G APOSOR5956-5G
3-Ethynylanisole 97%
3-Ethynylanisole
Fórmula: C₉H₈O
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 204…210 °C
Densidade: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00160810
Número CAS: 768-70-7
UN: 3334
ADR: 9 III