Print…
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
OR5953-25G OR5953-5G OR5953-1G
APOSOR5953-25GEA 132 EUR
APOSOR5953-25G APOSOR5953-5G APOSOR5953-1G
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 97%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene
Fórmula: C₁₂H₁₄
Peso Molecular: 158.24 g/mol
Ponto de ebulição: 70 °C/2mmHg
Densidade: 0.877 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190197
Número CAS: 772-38-3
UN: 3082
ADR: 9+EHS III