Print…
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methylthiophene-3-carboxylic acid
OR5951-1G OR5951-250MG OR5951-5G
APOSOR5951-1GEA 52.2 EUR
APOSOR5951-1G APOSOR5951-250MG APOSOR5951-5G
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₆O₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01680229
Número CAS: 19156-50-4